Fortfahren mit
BDPH9BCCEDF4
Bide Pharmatech
2-(2-Iodophenyl)-N,N-dimethylacetamide
Synonym(e):
2-(2-iodophenyl)-N,N-dimethylacetamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H12O1N1I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.12
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H12INO/c1-12(2)10(13)7-8-5-3-4-6-9(8)11/h3-6H,7H2,1-2H3
Inchi Key
BPDRJYYNQKBYBG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)