Direkt zum Inhalt
BDPH9BCCEE0F
Bide Pharmatech
4-(2-Chloroethyl)thiazole
Synonym(e):
4-(2-chloroethyl)-1,3-thiazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H6N1Cl1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.63
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H6ClNS/c6-2-1-5-3-8-4-7-5/h3-4H,1-2H2
Inchi Key
SJKXFYXCQCXHIH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(2-Chloroethyl)thiazole
hstatements
Signalwort
Danger
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)