Merck
BDPH9BCCF080
Bide Pharmatech
Terephthalic Dihydrazide
Synonym(e):
terephthalohydrazide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H10O2N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.19
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCF080 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H10N4O2/c9-11-7(13)5-1-2-6(4-3-5)8(14)12-10/h1-4H,9-10H2,(H,11,13)(H,12,14)
Inchi Key
ALHNLFMSAXZKRC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
90%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light-yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)