Fortfahren mit
BDPH9BCCF1CC
Bide Pharmatech
2-Amino-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Synonym(e):
2-amino-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C4H5O2N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.1
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C4H5N3O2/c5-4-6-1-2(7-4)3(8)9/h1H,(H,8,9)(H3,5,6,7)
Inchi Key
YTYZMZQDGZMTJM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)