Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCCF2BB

Bide Pharmatech

3-Bromo-N1,N1-dimethylbenzene-1,4-diamine

Synonym(e):

3-bromo-N1,N1-dimethylbenzene-1,4-diamine

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Das Produkt BDPH9BCCF2BB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C8H11N2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.09
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCF2BB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Inchi Code

1S/C8H11BrN2/c1-11(2)6-3-4-8(10)7(9)5-6/h3-5H,10H2,1-2H3

Inchi Key

RVHAMISQAPJLHG-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen