Fortfahren mit
BDPH9BCCF3CF
Bide Pharmatech
3-Bromo-5-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
Synonym(e):
3-bromo-5-fluorobenzenesulfonyl chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H3O2Cl1Br1S1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.51
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H3BrClFO2S/c7-4-1-5(9)3-6(2-4)12(8,10)11/h1-3H
Inchi Key
HZJBQCUMWMMHMK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow to Yellow-brown Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Danger
Piktogramme
Corrosion
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)