Merck
BDPH9BCCF4E7
Bide Pharmatech
1-(4-Bromopiperidin-1-yl)ethanone
Synonym(e):
1-acetyl-4-bromopiperidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H12O1N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.08
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCF4E7 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H12BrNO/c1-6(10)9-4-2-7(8)3-5-9/h7H,2-5H2,1H3
Inchi Key
IJQWPBRRNBHHRW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)