Merck
BDPH9BCCF73E
Bide Pharmatech
2-(Ethylsulfanyl)ethane-1-thiol
Synonym(e):
2-(ethylsulfanyl)ethanethiol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C4H10S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.26
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCF73E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Inchi Code
1S/C4H10S2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Inchi Key
IYQVQZXLTJHEKZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)