Fortfahren mit
BDPH9BCCF91C
Bide Pharmatech
4-(4-Chlorophenoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
Synonym(e):
4-(4-chlorophenoxy)benzenesulfonyl chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H8O3Cl2S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.17
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H8Cl2O3S/c13-9-1-3-10(4-2-9)17-11-5-7-12(8-6-11)18(14,15)16/h1-8H
Inchi Key
XOXRXINFTQAJBW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)