Fortfahren mit
BDPH9BCCF9C7
Bide Pharmatech
7-Methyl-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
Synonym(e):
7-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.19
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H10O3/c1-7-4-9-10(5-8(7)6-11)13-3-2-12-9/h4-6H,2-3H2,1H3
Inchi Key
HQDFDCPSGBNTRJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)