Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCCFC4D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H10ClNO/c1-8(2,11)6-4-3-5-7(9)10-6/h3-5,11H,1-2H3
Inchi Key
CRJQJYFRDWLMMN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
