Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCCFC91

Bide Pharmatech

3-Acetyl-4-hydroxy-5-isobutyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one

Synonym(e):

(5S)-3-acetyl-4-hydroxy-5-isobutyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C10H15O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.23
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCFC91 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C10H15NO3/c1-5(2)4-7-9(13)8(6(3)12)10(14)11-7/h5,11,13-14H,4H2,1-3H3

Inchi Key

CMMDEFPJOARXCL-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Danger

pictograms

Skull and crossbones


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen