Fortfahren mit
BDPH9BCCFD95
Bide Pharmatech
4-(Trimethylsilyl)but-3-ynoic acid
Synonym(e):
4-(trimethylsilyl)-3-butynoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H12O2Si1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.26
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H12O2Si/c1-10(2,3)6-4-5-7(8)9/h5H2,1-3H3,(H,8,9)
Inchi Key
HUTYLAQQTJJJTA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Trimethylsilyl)but-3-ynoic acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)