Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCCFDF2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-5-2-6(4-10)3-7(8(5)11)9(12)13/h2-3H,11H2,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
FYPIIMYXBCWBPQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
