Merck
BDPH9BCCFED5
Bide Pharmatech
3-Bromo-8-fluoroquinolin-6-amine
Synonym(e):
3-bromo-8-fluoroquinolin-6-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H6N2Br1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.06
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H6BrFN2/c10-6-1-5-2-7(12)3-8(11)9(5)13-4-6/h1-4H,12H2
Inchi Key
VHDCVYMFTYLNCK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Bromo-8-fluoroquinolin-6-amine
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)