Merck
BDPH9BCCFF4E
Bide Pharmatech
5-Bromo-3-isopropyl-1H-indole
Synonym(e):
5-bromo-3-isopropyl-1H-indole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCCFF4E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H12N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.13
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCFF4E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H12BrN/c1-7(2)10-6-13-11-4-3-8(12)5-9(10)11/h3-7,13H,1-2H3
Inchi Key
FBNRLQRIMLEPOY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)