Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCCFFBB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C14H22O2/c1-3-5-11-16-13-9-7-12(8-10-13)14(15)6-4-2/h7-10,14-15H,3-6,11H2,1-2H3
Inchi Key
KVZFXAKQZJTNAO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
