Direkt zum Inhalt
BDPH9BCD009E
Bide Pharmatech
Methyl 2-amino-4-fluorobenzoate
Synonym(e):
methyl 2-amino-4-fluorobenzoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H8O2N1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.16
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H8FNO2/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,10H2,1H3
Inchi Key
UBFRSTYHLYPSND-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 2-amino-4-fluorobenzoate
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)