Merck
BDPH9BCD00F7
Bide Pharmatech
4-(3-Bromopropyl)benzoic acid
Synonym(e):
4-(3-bromopropyl)benzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H11O2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.1
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD00F7 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c11-7-1-2-8-3-5-9(6-4-8)10(12)13/h3-6H,1-2,7H2,(H,12,13)
Inchi Key
NMHDEMMOFNSQES-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)