Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD01D0 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H18O4/c1-4-17-13(14)8-6-10-5-7-11(15-2)12(9-10)16-3/h5,7,9H,4,6,8H2,1-3H3
Inchi Key
GFAGDEMAMZYNAI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
