Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD024C wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C14H8F2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12/h3-10H
Inchi Key
HFFUXLCRPYMGFM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
