Merck
BDPH9BCD024E
Bide Pharmatech
9,9-Bis(2-ethylhexyl)-2,7-diiodo-9H-fluorene
Synonym(e):
9,9-bis(2-ethylhexyl)-2,7-diiodo-9H-fluorene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C29H40I2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
642.45
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD024E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C29H40I2/c1-5-9-11-21(7-3)19-29(20-22(8-4)12-10-6-2)27-17-23(30)13-15-25(27)26-16-14-24(31)18-28(26)29/h13-18,21-22H,5-12,19-20H2,1-4H3
Inchi Key
BKFQJJIOFQOZEO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)