Merck
BDPH9BCD0299
Bide Pharmatech
4-(Trifluoromethyl)pyridine 1-oxide
Synonym(e):
4-(trifluoromethyl)pyridine 1-oxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4O1N1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.1
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H4F3NO/c7-6(8,9)5-1-3-10(11)4-2-5/h1-4H
Inchi Key
WDUUZHQOZHEULL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)