Merck
BDPH9BCD0331
Bide Pharmatech
2-(4-Chlorobenzyl)malonic acid
Synonym(e):
2-(4-chlorobenzyl)malonic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H9O4Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.63
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD0331 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Purity
98%
Inchi Code
1S/C10H9ClO4/c11-7-3-1-6(2-4-7)5-8(9(12)13)10(14)15/h1-4,8H,5H2,(H,12,13)(H,14,15)
Inchi Key
QNZGBKFZLKIUPN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)