Merck
BDPH9BCD034D
Bide Pharmatech
2-Methyl-2-(quinolin-6-yl)propanoic acid
Synonym(e):
2-methyl-2-(6-quinolinyl)propanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Das Produkt BDPH9BCD034D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H13O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.25
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD034D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H13NO2/c1-13(2,12(15)16)10-5-6-11-9(8-10)4-3-7-14-11/h3-8H,1-2H3,(H,15,16)
Inchi Key
ZPAJTGQVZLTFSG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)