Fortfahren mit
BDPH9BCD03C0
Bide Pharmatech
Pentane-1-sulfonyl chloride
Synonym(e):
1-pentanesulfonyl chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H11O2Cl1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.66
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H11ClO2S/c1-2-3-4-5-9(6,7)8/h2-5H2,1H3
Inchi Key
PWQOZRPSDQKNPW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentane-1-sulfonyl chloride
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)