Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD05BB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H7ClO4S/c9-14(12,13)5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Inchi Key
DAGYFDUEPISFBZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
hstatements
signalword
Danger
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
