Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD06AF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H15NO5S/c1-6-5-9(15(11,12)14-6)7(10)13-8(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3
Inchi Key
ZGFOJWQAHCHOLG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
