Fortfahren mit
BDPH9BCD06B1
Bide Pharmatech
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-3-yl)pyridine
Synonym(e):
4-(4-bromo-1H-pyrazol-3-yl)pyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H6N3Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.06
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-7-5-11-12-8(7)6-1-3-10-4-2-6/h1-5H,(H,11,12)
Inchi Key
LKKNQJJSEMQTHQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)