Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD06EC wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H5BrClNO/c11-7-1-2-8-6(3-7)4-13-10(12)9(8)5-14/h1-5H
Inchi Key
JNSFGCBOZFJYHU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
