Merck
BDPH9BCD080F
Bide Pharmatech
2,4-Difluorobenzoyl chloride
Synonym(e):
2,4-difluorobenzoyl chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H3O1Cl1F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.55
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD080F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H3ClF2O/c8-7(11)5-2-1-4(9)3-6(5)10/h1-3H
Inchi Key
JSWRVDNTKPAJLB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to white to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
pictograms
CorrosionExclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)