Fortfahren mit
BDPH9BCD08AE
Bide Pharmatech
4-Bromo-2,6-dimethylbenzaldehyde
Synonym(e):
4-bromo-2,6-dimethylbenzaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H9O1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.07
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-6-3-8(10)4-7(2)9(6)5-11/h3-5H,1-2H3
Inchi Key
JFRPWJDOGGLZFS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromo-2,6-dimethylbenzaldehyde
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)