Merck
BDPH9BCD0A67
Bide Pharmatech
2-Methylene-4-oxo-4-phenylbutanoic acid
Synonym(e):
2-(2-oxo-2-phenylethyl)acrylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.2
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD0A67 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H10O3/c1-8(11(13)14)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,1,7H2,(H,13,14)
Inchi Key
MXDYOAKQTRLNIB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)