Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD0B4E

Bide Pharmatech

Strontium oxalate

Synonym(e):

strontium oxalate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Das Produkt BDPH9BCD0B4E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Das Produkt BDPH9BCD0B4E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Inchi Code

1S/C2H2O4.Sr/c3-1(4)2(5)6;/h(H,3,4)(H,5,6);/q;+2/p-2

Inchi Key

KQAGKTURZUKUCH-UHFFFAOYSA-L

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White powder

Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich

hstatements

pcodes

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen