Fortfahren mit
BDPH9BCD0B9A
Bide Pharmatech
S-(3-Oxopropyl) ethanethioate
Synonym(e):
S-(3-oxopropyl) ethanethioate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H8O2S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.18
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H8O2S/c1-5(7)8-4-2-3-6/h3H,2,4H2,1H3
Inchi Key
LLGHPZSANAZMFY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under S-(3-Oxopropyl) ethanethioate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)