Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD0C2D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H11N3.ClH/c1-12-9-4-7(5-10)2-3-8(9)6-11-12;/h2-4,6H,5,10H2,1H3;1H
Inchi Key
ZMZQIKDKZAUBBK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Physical Form
Off-white to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
