Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD0D33

Bide Pharmatech

2-Iodo-3,5-dimethylpyrazine

Synonym(e):

2-iodo-3,5-dimethylpyrazine

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C6H7N2I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.04
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD0D33 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C6H7IN2/c1-4-3-8-6(7)5(2)9-4/h3H,1-2H3

Inchi Key

QROPUYBEEZUNIK-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or Semi-solid or liquid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen