Fortfahren mit
BDPH9BCD0D74
Bide Pharmatech
5-(3-Chlorophenyl)-1H-1,2,3-triazole
Synonym(e):
5-(3-chlorophenyl)-1H-1,2,3-triazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H6N3Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.61
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H6ClN3/c9-7-3-1-2-6(4-7)8-5-10-12-11-8/h1-5H,(H,10,11,12)
Inchi Key
VLAULFMSWJFSFA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)