Fortfahren mit
BDPH9BCD0D99
Bide Pharmatech
4-Methyl-3-phenylpyridine
Synonym(e):
4-methyl-3-phenylpyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H11N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.23
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H11N/c1-10-7-8-13-9-12(10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
Inchi Key
YDJITZMUZXZCBI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methyl-3-phenylpyridine
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
hstatements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)