Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD0DC5 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H21F2NO4/c1-5-19-10(17)9-6-7-16(8-13(9,14)15)11(18)20-12(2,3)4/h9H,5-8H2,1-4H3
Inchi Key
VAUFIYFDCANVBM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
