Fortfahren mit
BDPH9BCD0FC6
Bide Pharmatech
2-(Ethoxycarbonyl)-1H-indole-5-carboxylic acid
Synonym(e):
2-(ethoxycarbonyl)-1H-indole-5-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H11O4N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H11NO4/c1-2-17-12(16)10-6-8-5-7(11(14)15)3-4-9(8)13-10/h3-6,13H,2H2,1H3,(H,14,15)
Inchi Key
CAVYPAYXEMVXMS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)