Merck
BDPH9BCD0FD4
Bide Pharmatech
9-Oxoheptadecanedioic acid
Synonym(e):
9-oxoheptadecanedioic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C17H30O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.42
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD0FD4 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C17H30O5/c18-15(11-7-3-1-5-9-13-16(19)20)12-8-4-2-6-10-14-17(21)22/h1-14H2,(H,19,20)(H,21,22)
Inchi Key
PIDPYYAWBYNTFO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)