Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD0FF8 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-8(2)12-10-6-4-3-5-9(10)7-11/h3-8H,1-2H3
Inchi Key
ZZJVNPRHHLLANO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
