Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD1069

Bide Pharmatech

4-Hydroxy-2-cyclopentenone

Synonym(e):

4-hydroxy-2-cyclopenten-1-one

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Das Produkt BDPH9BCD1069 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C5H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.1
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD1069 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.

Inchi Code

1S/C5H6O2/c6-4-1-2-5(7)3-4/h1-2,4,6H,3H2

Inchi Key

DHNDDRBMUVFQIZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen