Direkt zum Inhalt
BDPH9BCD13A2
Bide Pharmatech
5-Bromo-3-hydroxyquinolin-2(1H)-one
Synonym(e):
5-bromo-3-hydroxy-2(1H)-quinolinone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H6O2N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.06
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H6BrNO2/c10-6-2-1-3-7-5(6)4-8(12)9(13)11-7/h1-4,12H,(H,11,13)
Inchi Key
RXMNJPQCLAHRIZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)