Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD149D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C14H20O/c1-10-6-7-11-12(8-10)14(4,5)15-9-13(11,2)3/h6-8H,9H2,1-5H3
Inchi Key
YLWBWWQYGGLKEE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
