Merck
BDPH9BCD14C8
Bide Pharmatech
2-Cyclohexyl-1H-imidazole
Synonym(e):
2-cyclohexyl-1H-imidazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H14N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.22
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD14C8 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H14N2/c1-2-4-8(5-3-1)9-10-6-7-11-9/h6-8H,1-5H2,(H,10,11)
Inchi Key
UHMINCSUEKRNKZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)