Fortfahren mit
BDPH9BCD1815
Bide Pharmatech
2-(Difluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
Synonym(e):
2-(difluoromethyl)nicotinamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H6O1N2F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.13
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H6F2N2O/c8-6(9)5-4(7(10)12)2-1-3-11-5/h1-3,6H,(H2,10,12)
Inchi Key
PILIHOOIKRRDRD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)