Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCD19FE wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H17NO/c1-9(2)13-11-6-4-10(5-7-11)8-12-3/h4-7,9,12H,8H2,1-3H3
Inchi Key
JJKPSSYVVNCFIS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
