Merck
BDPH9BCD1A4E
Bide Pharmatech
8-Chloroquinolin-5-ol
Synonym(e):
8-chloro-5-quinolinol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H6O1N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.61
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD1A4E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H6ClNO/c10-7-3-4-8(12)6-2-1-5-11-9(6)7/h1-5,12H
Inchi Key
LGZBUFQPQHITMV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)